N-(5-Brompentyl)phthalimid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3071-25G
APOSOR3071-25GEA 128 EUR
APOSOR3071-25G
N-(5-Brompentyl)phthalimid 97%
N-(5-Brompentyl)phthalimid
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060522
CAS-Nummer: 954-81-4