N-Boc-(S)-2-amino-3-methoxy-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307124-1G
APOSOR307124-1GEA
372
EUR
APOSOR307124-1G
N-Boc-(S)-2-amino-3-methoxy-1-propanol
N-Boc-(S)-2-amino-3-methoxy-1-propanol
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Molecular Weight: 205,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20261175 CAS-Nummer: 721927-59-9 |