1-Methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30713-1G
APOSOR30713-1GEA
144
EUR
APOSOR30713-1G
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₈N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11109366 CAS-Nummer: 1092351-51-3 |