(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G
OR307131-25G
OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA
441
EUR
APOSOR307131-100G
APOSOR307131-25G
APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molecular Weight: 175.23 g/mol Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974338 CAS-Nummer: 119768-44-4 |