(R)-(-)-1,2-Propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307150-500G
APOSOR307150-500GEA
132
EUR
APOSOR307150-500G
(R)-(-)-1,2-Propandiol 98%
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Formel:
C₃H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066248 CAS-Nummer: 4254-14-2 |