Benzofuran-7-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Formylbenzo[b]furan, 1-Benzofuran-7-carboxaldehyde, Benzo[b]furan-7-carboxaldehyde
OR307183-1G
APOSOR307183-1GEA
168
EUR
APOSOR307183-1G
Benzofuran-7-carbaldehyde
Benzofuran-7-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146,14 g/mol Siedepunkt: 103…105/1 mm °C |
MDL:
MFCD08272125 CAS-Nummer: 95333-14-5 |