2-(Furan-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307188-1G
OR307188-250MG
OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA
0
EUR
APOSOR307188-1G
APOSOR307188-250MG
APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₆O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01859888 CAS-Nummer: 123617-80-1 |