3-(Chloromethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307192-1G
APOSOR307192-1GEA
328
EUR
APOSOR307192-1G
3-(Chloromethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde 95%
3-(Chloromethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03055723 CAS-Nummer: 192819-68-4 |