(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307212-250MG
APOSOR307212-250MGEA
84.1
EUR
APOSOR307212-250MG
(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methanol 97%
(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Molecular Weight: 153,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272123 CAS-Nummer: 86604-77-5 |