4-Methoxy-2,3-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307220-1G
APOSOR307220-1GEA
127
EUR
APOSOR307220-1G
4-Methoxy-2,3-dimethylpyridine
4-Methoxy-2,3-dimethylpyridine
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100693 CAS-Nummer: 163593-69-9 |