N-(Pyridin-4-yl)pyridine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Pyridin-4-yl)isonicotinamide
OR307226-1G
APOSOR307226-1GEA
92.8
EUR
APOSOR307226-1G
N-(Pyridin-4-yl)pyridine-4-carboxamide
N-(Pyridin-4-yl)pyridine-4-carboxamide
Formel:
C₁₁H₉N₃O Molecular Weight: 199,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00454168 CAS-Nummer: 64479-78-3 |