2-Bromo-6-phenylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307227-1G
APOSOR307227-1GEA 81.2 EUR
APOSOR307227-1G
2-Bromo-6-phenylpyridine 98%
2-Bromo-6-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234691
CAS-Nummer: 39774-26-0