2-(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)-3,4-dimethoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307231-500MG
APOSOR307231-500MGEA
375
EUR
APOSOR307231-500MG
2-(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)-3,4-dimethoxypyridine
2-(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)-3,4-dimethoxypyridine
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₄ Molecular Weight: 276,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25976502 CAS-Nummer: 101664-55-5 |