2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307236-100MG
APOSOR307236-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR307236-100MG
2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
2-Chloro-3-methoxypyridin-4-ol
Formel:
C₆H₆ClNO₂ Molecular Weight: 159,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553129 CAS-Nummer: 1227600-20-5 |