2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307248-1G
OR307248-5G
OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA
0
EUR
APOSOR307248-1G
APOSOR307248-5G
APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12760762 CAS-Nummer: 1373393-41-9 |