4-Cyclopropylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307253-1G
APOSOR307253-1GEA
250
EUR
APOSOR307253-1G
4-Cyclopropylbenzaldehyde
4-Cyclopropylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O Flammpunkt: >70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802398 CAS-Nummer: 20034-50-8 |