tert Butyl 3-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR307292-1G
APOSOR307292-1GEA
87
EUR
APOSOR307292-1G
tert Butyl 3-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert Butyl 3-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁IN₂O₂ Molecular Weight: 294.09 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD12407121 CAS-Nummer: 1233513-13-7 |