Ethyl 1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307295-250MG
APOSOR307295-250MGEA
30.6
EUR
APOSOR307295-250MG
Ethyl 1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅IN₂O₃ Molecular Weight: 338.142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32203993 CAS-Nummer: 1639858-75-5 |