3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307296-1G
APOSOR307296-1GEA
270
EUR
APOSOR307296-1G
3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-4-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Molecular Weight: 208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20230556 CAS-Nummer: 24086-18-8 |