1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307304-1G
APOSOR307304-1GEA
192
EUR
APOSOR307304-1G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₁IN₂O₂ Molecular Weight: 294,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30721062 CAS-Nummer: 1639858-85-7 |