6-Brom-5-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30743-1G
APOSOR30743-1GEA
81.2
EUR
APOSOR30743-1G
6-Brom-5-methyl-1H-indazol
6-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09026997 CAS-Nummer: 1000343-69-0 |