4-Brom-7-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307507-5G
APOSOR307507-5GEA
121
EUR
APOSOR307507-5G
4-Brom-7-chlorchinolin
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07700232 CAS-Nummer: 98519-65-4 |