7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307508-1G
APOSOR307508-1GEA 0 EUR
APOSOR307508-1G
7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
7-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21647757
CAS-Nummer: 89446-52-6