4-Bromo-7,8-dichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307511-1G
APOSOR307511-1GEA
498
EUR
APOSOR307511-1G
4-Bromo-7,8-dichloroquinoline
4-Bromo-7,8-dichloroquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505123 CAS-Nummer: 1070879-40-1 |