7-Bromo-2-chloro-4,8-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307512-1G
APOSOR307512-1GEA
0
EUR
APOSOR307512-1G
7-Bromo-2-chloro-4,8-dimethylquinoline
7-Bromo-2-chloro-4,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21647771 CAS-Nummer: 1367706-81-7 |