4-Bromo-3-chloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3-chloro-1-azanaphthalene
OR307513-1G
APOSOR307513-1GEA
556
EUR
APOSOR307513-1G
4-Bromo-3-chloroquinoline
4-Bromo-3-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242,5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13619679 CAS-Nummer: 1209339-16-1 |