2-Amino-7-methoxy-3-methylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Methoxy-3-methylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307523-5G
APOSOR307523-5GEA
293
EUR
APOSOR307523-5G
2-Amino-7-methoxy-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-methoxy-3-methylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O·ClH Molecular Weight: 224,687 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703342 CAS-Nummer: 1171863-09-4 |