1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307541-1G
APOSOR307541-1GEA 317 EUR
APOSOR307541-1G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215024
CAS-Nummer: 105400-81-5