(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307542-1G
APOSOR307542-1GEA
317
EUR
APOSOR307542-1G
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetic acid
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetic acid
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄ Molecular Weight: 251,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00835612 CAS-Nummer: 68345-67-5 |