(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307544-1G
APOSOR307544-1GEA 383 EUR
APOSOR307544-1G
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetonitrile
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 232.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800509
CAS-Nummer: 52244-06-1