Boc-(1R,2S)-(-)-2-aminocyclohex-4-enecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307545-1G
APOSOR307545-1GEA
151
EUR
APOSOR307545-1G
Boc-(1R,2S)-(-)-2-aminocyclohex-4-enecarboxylic acid
Boc-(1R,2S)-(-)-2-aminocyclohex-4-enecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750522 CAS-Nummer: 63216-52-4 |