trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307546-1G
APOSOR307546-1GEA
201
EUR
APOSOR307546-1G
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682629 CAS-Nummer: 865689-24-3 |