diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307560-250MG
APOSOR307560-250MGEA
213
EUR
APOSOR307560-250MG
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783748 CAS-Nummer: 783340-43-2 |