3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid
OR307566-250MG
APOSOR307566-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR307566-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 217,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863633 CAS-Nummer: 557091-78-8 |