3-Amino-hexanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Aminohexanoic acid
OR307567-1G
APOSOR307567-1GEA
839
EUR
APOSOR307567-1G
3-Amino-hexanoic acid
3-Amino-hexanoic acid
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044473 CAS-Nummer: 58521-63-4 |