3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307568-1G
OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA
648
EUR
APOSOR307568-1G
APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ Molecular Weight: 231.289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258128 CAS-Nummer: 282524-95-2 |