3-tert-Butoxycarbonylamino-heptanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307569-1G
APOSOR307569-1GEA
498
EUR
APOSOR307569-1G
3-tert-Butoxycarbonylamino-heptanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-heptanoic acid
Formel:
C₁₂H₂₃NO₄ Molecular Weight: 245.315 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412496 CAS-Nummer: 676348-90-6 |