3-tert-Butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307572-1G
APOSOR307572-1GEA
383
EUR
APOSOR307572-1G
3-tert-Butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid
Formel:
C₁₆H₂₃NO₄ Molecular Weight: 293,358 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863635 CAS-Nummer: 955314-80-4 |