3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR307573-1G
APOSOR307573-1GEA
68.3
EUR
APOSOR307573-1G
3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,2700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663184 CAS-Nummer: 117391-53-4 |