3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR307576-1G
APOSOR307576-1GEA
27.7
EUR
APOSOR307576-1G
3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463160 CAS-Nummer: 68208-21-9 |