3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)propionic acid
OR307577-1G
APOSOR307577-1GEA
116
EUR
APOSOR307577-1G
3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
3-Amino-3-(2,4-dichlorophenyl)-propionic acid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663185 CAS-Nummer: 152606-17-2 |