cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307582-1G
APOSOR307582-1GEA
525
EUR
APOSOR307582-1G
cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂·ClH Molecular Weight: 193,671 g/mol Schmelzpunkt: 220…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863637 CAS-Nummer: 202921-88-8 |