diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307592-1G
APOSOR307592-1GEA 533 EUR
APOSOR307592-1G
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 175,656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143121
CAS-Nummer: 205639-90-3