diexo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307594-100MG
APOSOR307594-100MGEA
169
EUR
APOSOR307594-100MG
diexo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol
diexo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-methanol
Formel:
C₈H₁₃NO Molecular Weight: 139,195 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260372 CAS-Nummer: 95630-78-7 |