cis-(2-Methyl-2-methylamino-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307597-1G
APOSOR307597-1GEA
498
EUR
APOSOR307597-1G
cis-(2-Methyl-2-methylamino-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Methyl-2-methylamino-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formel:
C₉H₁₉NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783055 CAS-Nummer: 1212377-79-1 |