tri-Ammoniumcitrat 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Citronensäure Triammoniumsalz, Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat tribasisch

OR30760-500G
APOSOR30760-500GEA 270 EUR
APOSOR30760-500G
tri-Ammoniumcitrat 97+%
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Molecular Weight: 243.22 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR