trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307603-1G
APOSOR307603-1GEA
366
EUR
APOSOR307603-1G
trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
trans-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366584 CAS-Nummer: 260392-65-2 |