cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307604-250MG
APOSOR307604-250MGEA
219
EUR
APOSOR307604-250MG
cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Methylamino-cyclohexanol hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366585 CAS-Nummer: 218964-42-2 |