cis-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307607-1G
APOSOR307607-1GEA 864 EUR
APOSOR307607-1G
cis-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
cis-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366587
CAS-Nummer: 31889-37-9