1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307609-1G
APOSOR307609-1GEA
498
EUR
APOSOR307609-1G
1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
Formel:
C₁₇H₁₅ClN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366591 CAS-Nummer: 714953-84-1 |